5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946699-1G OR946699-5G
APOSOR946699-1GEA 1430 DKK
APOSOR946699-1G APOSOR946699-5G
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01710628
CAS-nummer: 1673-45-6