5-Brom-2-methoxy-nicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9465-5G OR9465-1G OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA 186 DKK
APOSOR9465-5G APOSOR9465-1G APOSOR9465-25G
5-Brom-2-methoxy-nicotinsyre 98%
5-Brom-2-methoxy-nicotinsyre
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656771
CAS-nummer: 54916-66-4