3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946459-1G OR946459-5G
APOSOR946459-1GEA 1160 DKK
APOSOR946459-1G APOSOR946459-5G
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
3-Cyano-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09939344
CAS-nummer: 363186-09-8