4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946357-10G OR946357-1G OR946357-5G
APOSOR946357-10GEA 5670 DKK
APOSOR946357-10G APOSOR946357-1G APOSOR946357-5G
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11208365
CAS-nummer: 220875-88-7