1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945994-1G OR945994-250MG
APOSOR945994-1GEA 4860 DKK
APOSOR945994-1G APOSOR945994-250MG
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₅H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18889704
CAS-nummer: 63936-02-7