3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945944-1G OR945944-250MG OR945944-500MG
APOSOR945944-1GEA 6590 DKK
APOSOR945944-1G APOSOR945944-250MG APOSOR945944-500MG
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264501
CAS-nummer: 96308-73-5