1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945919-1G OR945919-5G
APOSOR945919-1GEA 491 DKK
APOSOR945919-1G APOSOR945919-5G
1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
1,2-Cyclopentane diformic anhydride
Formel: C₇H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 5763-49-5