5-Methyl-2-thenoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR9459-100G
OR9459-25G
OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA
822
DKK
APOSOR9459-100G
APOSOR9459-25G
APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoic acid
5-Methyl-2-thenoic acid
Formel:
C₆H₆O₂S Molekylvægt: 142.18 g/mol Smeltepunkt: 135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005439 CAS-nummer: 1918-79-2 |