4-tert-Butyl-1-Brombenzen, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 273 DKK
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-Brombenzen, Technical Grade
4-tert-Butyl-1-Brombenzen
Formel: C₁₀H₁₃Br
Kogepunkt: 228…232 °C
Smeltepunkt: 13…16 °C
Massefylde: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000108
CAS-nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2