2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 197 DKK
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258966
CAS-nummer: 87199-14-2