4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944926-1G OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA 898 DKK
APOSOR944926-1G APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Formel: C₁₀H₉N₃O
Molekylvægt: 187.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01443685
CAS-nummer: 105130-26-5