2-Pyridinthiol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine

OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 589 DKK
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinthiol
2-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molekylvægt: 111.17 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 127…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006285
CAS-nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR