2-Chlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 828 DKK
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chlorpyridin
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Kogepunkt: 166 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN nummer: 2822
ADR: 6.1,II