Monobenzyl malonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 665 DKK
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138132
CAS-nummer: 40204-26-0