(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944559-1G OR944559-250MG
APOSOR944559-1GEA 4860 DKK
APOSOR944559-1G APOSOR944559-250MG
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 54014-02-7