2,5-Dichlorisonicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9438-100G OR9438-25G
APOSOR9438-100GEA 1960 DKK
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G
2,5-Dichlorisonicotinsyre
2,5-Dichlorisonicotinsyre
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 235…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466640
CAS-nummer: 88912-26-9