1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 3660 DKK
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Formel: C₄H₉ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01752806
CAS-nummer: 25027-40-1