4-Hydroxybenzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943594-1G OR943594-250MG
APOSOR943594-1GEA 676 DKK
APOSOR943594-1G APOSOR943594-250MG
4-Hydroxybenzimidazole 95%
4-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963978
CAS-nummer: 67021-83-4