2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943567-1G OR943567-250MG OR943567-5G
APOSOR943567-1GEA 1020 DKK
APOSOR943567-1G APOSOR943567-250MG APOSOR943567-5G
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
Formel: C₇H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00297016
CAS-nummer: 125674-23-9