1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 644 DKK
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00169064
CAS-nummer: 51333-90-5