3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943518-1G OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA 5230 DKK
APOSOR943518-1G APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₀H₁₉N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011572
CAS-nummer: 180-44-9