1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 5890 DKK
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06408960
CAS-nummer: 201810-59-5