4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 1910 DKK
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Formel: C₁₂H₁₂B₂O₅
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00433207
CAS-nummer: 19014-29-0