tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 5780 DKK
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18432512
CAS-nummer: 147528-20-9