1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943247-10G OR943247-1G OR943247-25G OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA 0 DKK
APOSOR943247-10G APOSOR943247-1G APOSOR943247-25G APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formel: C₉H₂₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012359
CAS-nummer: 96556-05-7