5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 852 DKK
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 192…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00207656
CAS-nummer: 39629-86-2