3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 230 DKK
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formel: C₄H₆BrN₃
Molekylvægt: 176.02 g/mol
Smeltepunkt: 117…122 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03412169
CAS-nummer: 1780-72-9