(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 3310 DKK
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665957
CAS-nummer: 959574-98-2