Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943092-1G OR943092-250MG
APOSOR943092-1GEA 183 DKK
APOSOR943092-1G APOSOR943092-250MG
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16250128
CAS-nummer: 740799-82-0