5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943010-1G
OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA
665
DKK
APOSOR943010-1G
APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molekylvægt: 209.63 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03848205 CAS-nummer: 59908-47-3 |