5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942676-1G OR942676-250MG
APOSOR942676-1GEA 4750 DKK
APOSOR942676-1G APOSOR942676-250MG
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 446286-92-6