6-tert-Butyl-o-cresol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 985 DKK
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
6-tert-Butyl-o-cresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molekylvægt: 164.25
Kogepunkt: 227
Massefylde: 0.967
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002239
CAS-nummer: 2219-82-1