3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 2730 DKK
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015916
CAS-nummer: 179337-60-1