2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 656 DKK
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646082
CAS-nummer: 13739-48-5