3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Glycerol alpha-(2-Ethylhexyl) Ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propane-1,2-diol
OR942257-1KG OR942257-500G OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 3890 DKK
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-500G APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formel: C₁₁H₂₄O₃
Molekylvægt: 204.31 g/mol
Massefylde: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03790878
CAS-nummer: 70445-33-9