2-Vinylphenyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 719 DKK
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphenyl acetate 95%
2-Vinylphenyl acetate
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molekylvægt: 162.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093430
CAS-nummer: 63600-35-1