1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 1430 DKK
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formel: C₈H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09764050
CAS-nummer: 26530-93-8