2-Cyano-N,N-diethylacetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941880-1G OR941880-25G OR941880-5G
APOSOR941880-1GEA 162 DKK
APOSOR941880-1G APOSOR941880-25G APOSOR941880-5G
2-Cyano-N,N-diethylacetamide 95%
2-Cyano-N,N-diethylacetamide
Formel: C₇H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01332383
CAS-nummer: 26391-06-0