3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 850 DKK
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄S
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783851
CAS-nummer: 871329-61-2