Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941614-1G OR941614-5G
APOSOR941614-1GEA 0 DKK
APOSOR941614-1G APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00968468
CAS-nummer: 53088-69-0