2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 1660 DKK
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15203622
CAS-nummer: 1973-04-2