N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 1040 DKK
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02227932
CAS-nummer: 446308-82-3