4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-tert-Butyl-2-methylphenol, 4-(tert-Butyl)-2-methylphenol
OR941143-10G OR941143-1G OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA 3390 DKK
APOSOR941143-10G APOSOR941143-1G APOSOR941143-5G
4-tert-Butyl-o-cresol 95%
4-tert-Butyl-o-cresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molekylvægt: 164.2400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020047
CAS-nummer: 98-27-1