Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 366 DKK
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formel: C₇H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047757
CAS-nummer: 16507-02-1