Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 164 DKK
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.0400 g/mol
Smeltepunkt: 121…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056372
CAS-nummer: 106291-80-9