2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 480 DKK
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molekylvægt: 164.1200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234257
CAS-nummer: 28177-79-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III