5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 1040 DKK
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06003173
CAS-nummer: 717892-29-0