3-Methoxybutyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic Acid 3-Methoxybutyl Ester
OR940548-100G OR940548-1KG OR940548-500G
APOSOR940548-100GEA 933 DKK
APOSOR940548-100G APOSOR940548-1KG APOSOR940548-500G
3-Methoxybutyl acetate 95%
3-Methoxybutyl acetate
Formel: C₇H₁₄O₃
Molekylvægt: 146.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043928
CAS-nummer: 4435-53-4