5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 1040 DKK
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltepunkt: 208…212 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056376
CAS-nummer: 871269-15-7