5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9402-1G
OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA
1040
DKK
APOSOR9402-1G
APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₃S Smeltepunkt: 93…96 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08056377 CAS-nummer: 871269-18-0 |